Elektro-Einzelkochzone RGK-30-E, CERAN® Elektro-Kochzone RGK-30-E mit CERAN®-Glaskeramik-Kochfeld Glaskeramik-Kochfeld mit 2 - Kreis Highlight Heizkörper (EGO) Stufenlose energiegeregelte Blitz Kochzone mit Edelstahlgehäuse. Technische Daten: Beheizt 1 * 1 ST
Catalog # LATA102010210
Supplier: LAT - Scientific Instruments
Frequently Bought Together