ContactUsLinkComponent
ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschern, bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden, Material: Stahlrohr, pulverbeschichtet, Standfuß aus ABS Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Höhe: ca. 700 mm 1 * 1 ST
  KROS6085
 :  KROSCHKE
ideal zur variablen Positionierung von Feuerlöschern, bei Bedarf kann der Ständer am Boden fest verschraubt werden, Material: Stahlrohr, pulverbeschichtet, Standfuß aus ABS Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Höhe: ca. 700 mm 1 * 1 ST
  KROS6085
 :  KROSCHKE
Frequently Bought Together