Orders LinkContactUsLinkComponent
Toluene ≥98%, TECHNICAL
Toluene ≥98%, TECHNICAL
950 L
  28701.950
Toluene ≥98%, TECHNICAL
  28701.950
 :  108-88-3
Toluene ≥98%, TECHNICAL
Toluene ≥98%, TECHNICAL
950 L
 :  108-88-3
1 * 950 L
 :  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  •  :108-88-3
  •  :C₆H₅CH₃
  •  :MFCD00008512
  •  :92.14 g/mol
  •  :13,09607
  •  :110.6 °C (1013 hPa)
  •  :–95 °C
  •  :0.867 g/cm³ (20 °C)
  •  :4 °C
  •  :Ambient
  •  :203-625-9
  •  :1294
  •  :3,II
  •  :01-2119471310-51
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Pk:
    950 L