Abfallkennzeichen individuell - Layout 02 nur Text 200x 200 mm, grüner Rand Wunschtext: Kunststoffe 1 * 1 ST
Catalog # KROS39350
Supplier: KROSCHKE
Abfallkennzeichen individuell - Layout 02 nur Text 200x 200 mm, grüner Rand Wunschtext: Kunststoffe 1 * 1 ST
Catalog # KROS39350
Supplier: KROSCHKE
Frequently Bought Together
Safety Shoes, White, Aachen Plus
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Glove liners, Puri Top Fit
Supplier: PURITECH
Pharma safety shoe with anti slip sole, , size 37 1 * 1 PAIR
Supplier: SCHURR SCHUHVERTRIEB
Flame-retardant rain trousers, Ekofisk 5806
Supplier: SIOEN
LABEL M6-26-428-PSL 100/ROLL 1 * 1 Roll
Supplier: Brady
BOOT SEEKER WORK LX PRO GTX S3 CI 41/7 1 * 1 PAIR
Supplier: ELTEN
SHOE MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH S.42 1 * 1 PAIR
Supplier: UVEX
Industrial nitrile gloves, AlphaTec® 37-300 series
Supplier: Ansell
SHOE UNI6 1773 BLUE S2 SRC S.46 1 * 1 PAIR
Supplier: Abeba
SHOE MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH S.43 1 * 1 PAIR
Supplier: UVEX
Safety spectacles, uvex skylite
Supplier: UVEX
VWR®, Laboratory Notebooks
Supplier: VWR Collection
ESD occupational shoes, slip-on, X-Light, 7131132/7131137
Supplier: Abeba
Luan Black ESD Safety Shoes, Lace-up
Supplier: ELTEN