ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-31
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06605-31
CE certificate
  • Model:
  • 06605-31
  • 06605-33
  • 06605-32
  • 06605-35
  • 06605-34
  • 06605-29
  • 06605-28
  • 06605-30
  • 06605-37
  • 06605-36
  • 06605-38
  • 06407-41
  • 06605-45
  • 06605-44
  • 06605-48
  • 06605-46
  • 06605-40
  • 06605-39
  • 06605-42
  • 06605-41
  • 06605-49
  • 06605-27
  • 06605-51
  • 06605-50
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 18,9 bar (274 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 25,9 bar (375 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 14 bar (203 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 5 bar (73 psi)
  • 4,1 bar (59 psi)
  • 4,6 bar (66 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 5,7 bar (83 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 3,7 bar (54 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 18,9 bar (274 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 16,5 bar (240 psi)
  • 20,3 bar (294 psi)
  • 25,9 bar (375 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 14 bar (203 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 5 bar (73 psi)
  • 4,1 bar (59 psi)
  • 4,6 bar (66 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 5,7 bar (83 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 6,6 bar (96 psi)
  • 3,7 bar (54 psi)
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Won't crack under heat or pressure.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 5/32" ID x 1/4" OD
Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications. Good for high-purity work. PTFE tubing withstands extreme temperatures.
Characteristics: Chemically inert, nontoxic, and virtually nonporous. Excellent crack- and stress-resistance. Low coefficient of friction. Translucent.
Certification: Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550)
Temperature range: -400 to 500 °F (-240 to 260 °C)
Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or dry heat.
  • Tubing ext.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Tubing int.Ø:
    4 mm (0,15625")
  • Wall thickness:
    1,2 mm
  • Max. pressure:
    18,9 bar (274 psi)
  • Max. temperature:
    260 °C (500 °F)
  • Colour:
    Translucent
  • Description:
    Transfer Tubing, PTFE, 5/32" ID x 1/4" OD; 25 Ft
  • Length:
    7,6 m
  • Seq:
    20
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    06605-31
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperature:
    –240 °C (–400 °F)
  • Working pressure:
    18,9 bar (274 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Tubing material:
    PTFE
  • Pk:
    25 Feet
Frequently Bought Together