ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/32" ID x 1/16" OD; 25 ft
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/32" ID x 1/16" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06406-60
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, FEP, 1/32" ID x 1/16" OD; 25 ft
Catalog # MFLX06406-60
CE certificate
  • Model:
  • 06406-60
  • 06406-12
  • 06450-15
  • 06450-01
  • 06450-09
  • 06450-19
  • 06406-18
  • 06450-14
  • 06450-17
  • 06450-06
  • 06450-05
  • 06450-08
  • 06450-07
  • 06406-74
  • 06406-72
  • 06406-76
  • 06406-63
  • 06406-62
  • 06450-00
  • 06406-66
  • 06406-64
  • 06450-04
  • 06450-02
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 7,9 bar (115 psi)
  • 6,1 bar (88 psi)
  • 12,8 bar (185 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • 16,8 bar (243 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7 bar (102 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31,6 bar (444 psi)
  • 4,9 bar (71 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 22,7 bar (329 psi)
  • 11,9 bar (172 psi)
  • Max. temperature:
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • 204 °C (400 °F)
  • Min. temperature:
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • –270 °C (–454 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 7,9 bar (115 psi)
  • 6,1 bar (88 psi)
  • 12,8 bar (185 psi)
  • 9,3 bar (135 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • 16,8 bar (243 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 9,7 bar (140 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7 bar (102 psi)
  • 24,3 bar (353 psi)
  • 31,6 bar (444 psi)
  • 4,9 bar (71 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 19,9 bar (289 psi)
  • 22,7 bar (329 psi)
  • 11,9 bar (172 psi)
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
Does not deteriorate with age.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 1/32" ID x 1/16" OD
Applications: Demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical, and automotive applications. Excellent for the transfer of extreme temperature or highly corrosive materials. Also good for high-purity work.
Characteristics: Chemically inert, nontoxic, heat resistant, with a low coefficient of friction. Doesn’t deteriorate with age. Tough, but bends even at -454 °F (-270 °C). Translucent.
Certifications: Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550). Tubing is manufactured in ISO 9001-2008 approved facility.
Temperature range: -454 to 400 °F (-270 to 205 °C)
Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or use dry heat.
  • Tubing ext.Ø:
    1,6 mm (0,0625")
  • Tubing int.Ø:
    0,8 mm (0,03125")
  • Wall thickness:
    0,4 mm
  • Max. pressure:
    34,5 bar (500 psi)
  • Max. temperature:
    204 °C (400 °F)
  • Colour:
    Translucent
  • Description:
    Transfer Tubing, FEP, 1/32" ID x 1/16" OD; 25 Ft
  • Length:
    7,6 m
  • Seq:
    03
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    06406-60
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Min. temperature:
    –270 °C (–454 °F)
  • Working pressure:
    34,5 bar (500 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Tubing material:
    FEP
  • Pk:
    25 Feet
Frequently Bought Together