ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/8" ID x 7/8" OD; 25 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/8" ID x 7/8" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX95802-25
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/8" ID x 7/8" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX95802-25
CE certificate
  • Model:
  • 95802-25
  • 95802-12
  • 95802-11
  • 95803-08
  • 95802-16
  • 95802-15
  • 95802-14
  • 95802-13
  • 95802-20
  • 95802-19
  • 95802-18
  • 95802-17
  • 95802-00
  • 95802-01
  • 95802-23
  • 95802-22
  • 95802-21
  • 95802-05
  • 95802-04
  • 95802-26
  • 95802-03
  • 95802-02
  • 95802-24
  • 95802-09
  • 95802-08
  • 95802-07
  • 95802-06
  • 95802-10
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • Max. temperature:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
No need to worry about the heat - use for applications up to 460 °F.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
Applications: Pharmaceutical, biotechnology, aerospace, food and beverage, and general lab applications.
Characteristics: Platinum-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent.
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI; exceeds 3A Sanitary Standards. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: -58 to 446 °F (-50 to 230 °C)
Sterilize: Autoclave or gamma irradiation.
  • Tubing ext.Ø:
    22,4 mm (0,875")
  • Tubing int.Ø:
    16 mm (0,625")
  • Wall thickness:
    3,2 mm
  • Max. pressure:
    0,8 bar (12 psi)
  • Max. temperature:
    230 °C (446 °F)
  • Colour:
    Translucent
  • Description:
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/8" ID x 7/8" OD; 25 Ft
  • Length:
    7,6 m
  • Seq:
    25
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    95802-25
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –50 °C (–58 °F)
  • Working pressure:
    0,8 bar (12 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Tubing material:
    Platinum-cured silicone
  • Pk:
    25 Feet
Frequently Bought Together