ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1/50" ID x 1/12" OD; 25 Ft
Masterflex® Transfer Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1/50" ID x 1/12" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX06411-59
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1/50" ID x 1/12" OD; 25 Ft
Catalog # MFLX06411-59
CE certificate
  • Model:
  • 06411-59
  • 06411-65
  • 06411-66
  • 06411-63
  • 06411-64
  • 06411-69
  • 06411-67
  • 06411-68
  • 06411-82
  • 06411-60
  • 06411-62
  • 06411-83
  • 06411-77
  • 06411-03
  • 06411-78
  • 06411-75
  • 06411-76
  • 06411-55
  • 06411-58
  • 06411-79
  • 06411-19
  • 06411-80
  • 06411-12
  • 06411-72
  • 06411-74
  • 06411-70
  • 06411-71
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2 bar (30 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 2,1 bar (31 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,37 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • Max. temperature:
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • 238 °C (460 °F)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 2 bar (30 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 2,1 bar (31 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,37 bar (20 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 1 bar (14 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 1,2 bar (17 psi)
  • 0,6 bar (8 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • Currently Viewing
Specifications
About this item
No need to worry about the heat - use for applications up to 460 °F.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Tubing size: 1/50" ID x 1/12" OD
Applications: Pharmaceutical, biotechnology, food and beverage, aerospace, and general lab applications
Characteristics: Peroxide-cured, excellent heat resistance, low compression set, odorless, nontoxic, translucent
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600) and meets USP Class VI requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: -60 to 460 °F (-51 to 238 °C)
Sterilize: Autoclave or gamma irradiation
  • Tubing ext.Ø:
    2,1 mm (0,083")
  • Tubing int.Ø:
    0,5 mm (0,02")
  • Wall thickness:
    0,8 mm
  • Max. pressure:
    2 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
    238 °C (460 °F)
  • Colour:
    Translucent
  • Description:
    Transfer Tubing, Peroxide-Cured Silicone, 1/50" ID x 1/12" OD; 25 Ft
  • Length:
    7,6 m
  • Seq:
    23
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    06411-59
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    7,6 m (25 ft.)
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Min. temperature:
    –51 °C (–60 °F)
  • Working pressure:
    2 bar (30 psi)
  • Clarity:
    Translucent
  • Tubing material:
    Peroxide-cured silicone
  • Pk:
    25 Feet
Frequently Bought Together