GK I 060 K M Ex-Anschlußbox Gerätekategorie 2G und 2D Anzahl der Klemmen: 4 Zündschutzart: Gas & Staub: eigensicher Ex-Kennzeichnung: - Gas: Ex II 2G Ex ib/ia IIC T6 Gb - Staub: Ex II 2D Ex ib/ia IIIC T80°C Db Zulassung: TÜV 16 ATEX 152979 X Umgebung 1 * 1 ST
Catalog # EGEEZ01224
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together