ContactUsLinkComponent
GreenPURE HALIOS und TRITON UV-Lampe, 185/254 nm , Verbrauchsmaterial Ersatzlampe für die Anlagen HALIOS, HALIOS 6/12, HALIOS 40, TRITON, TRITON 6/12 und TRITON RO 6/12. Standzeit: 24 Monate bzw. 8000 Betriebsstunden. ***** Empfohlenes Tauschinterval 1 * 1 ST
  SGWA402122
GreenPURE HALIOS und TRITON UV-Lampe, 185/254 nm , Verbrauchsmaterial Ersatzlampe für die Anlagen HALIOS, HALIOS 6/12, HALIOS 40, TRITON, TRITON 6/12 und TRITON RO 6/12. Standzeit: 24 Monate bzw. 8000 Betriebsstunden. ***** Empfohlenes Tauschinterval 1 * 1 ST
  SGWA402122
Frequently Bought Together