ContactUsLinkComponent
GreenPURE HALIOS Reinstwasserkartusche HALIOS UPW 182 Polisher Reinstwasserkartusche für die Anlagen PURE-LINE HALIOS, HALIOS 6, HALIOS 12 und HALIOS 40. Zur finalen Entfernung organischer Substanzen und Restionen. ***** Empfohlenes Tauschintervall: 1 * 1 ST
Catalog # SGWA402113
GreenPURE HALIOS Reinstwasserkartusche HALIOS UPW 182 Polisher Reinstwasserkartusche für die Anlagen PURE-LINE HALIOS, HALIOS 6, HALIOS 12 und HALIOS 40. Zur finalen Entfernung organischer Substanzen und Restionen. ***** Empfohlenes Tauschintervall: 1 * 1 ST
Catalog # SGWA402113
Frequently Bought Together