PURE-LINE HALIOS UV-Lampe 185/254 nm Integrierte UV-Lampe für die Anlagen PURE-LINE HALIOS, HALIOS 6/12 und HALIOS 40. Zur Verhinderung mikrobiologischen Wachstums und einer TOC-Reduzierung auf 2 ppb. Standzeit 24 Monate bzw. 8000 Betriebsstu 1 * 1 ST
Catalog # SGWA402115
Supplier: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together