ContactUsLinkComponent
Induktiver Nährungsschalter IGFW 015 GSP Nährungsschalter Tropen-Serie DC, walzölbeständig, 120°C Schutzart: IP 68 + IP 69 Gehäusewerkstoff: PTFE Anschluß: 2 m FEP-Kabel, 0,34 mm2 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31441
Induktiver Nährungsschalter IGFW 015 GSP Nährungsschalter Tropen-Serie DC, walzölbeständig, 120°C Schutzart: IP 68 + IP 69 Gehäusewerkstoff: PTFE Anschluß: 2 m FEP-Kabel, 0,34 mm2 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31441
Frequently Bought Together