059-B117-500, MiniRAE 3000 Monitor Modell PGM-7320 Meßbereich: 10,6e V Lampe: 0,1 ppm bis 15 000 ppm Meßbereich (ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Meßbereiche). Voller Zugri 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B117-500
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together