Temperaturkontrolle: Peltier-Element Temperierbereich: 5-80 °C Temperiergenauigkeit: ±0,1 °C Peltiertemperierung Schnittstelle: RS-232 (zum Anschluss an Krüss-Geräte und an PC) Farbiges Touchscreen-Display Stromversorgung:100-240 V~, 2,5 A, 50/60 Hz, 1 * 1 ST
KRUEPT80
Frequently Bought Together