ContactUsLinkComponent
RAES059-B216-000 MiniRAE 3000 Monitor Model PGM-7320, Set, 11,7eV-Lampe Messbereich: 11,7eV Lampe:0,1 ppm bis 2.000 ppm Messbereich (ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Messbe 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B216-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
RAES059-B216-000 MiniRAE 3000 Monitor Model PGM-7320, Set, 11,7eV-Lampe Messbereich: 11,7eV Lampe:0,1 ppm bis 2.000 ppm Messbereich (ohne Verdünnung). Mögliche Lampentypen: 9,8eV, 10,6eV, 11,7eV (je nach Lampentyp ergeben sich unterschiedliche Messbe 1 * 1 ST
Catalog # RAES059-B216-000
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together