und angeflanschtem Mineralglasdeckel Horizontaler Trockenrechen, fiir Lésemittel-haltige Substanzen Zum Anschluls von NS 29/32 GeféBen: 12 x 100 ml, 12X 250 ml, 12x 500ml, 6x1000 ml, 6X 2000 ml Rundkolben 12x 75 ml, 12x 150 ml, 12X 300 ml, 12x 600 ml 1 * 1 ST
Catalog # CHRS121212
Supplier: CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together