230V 50Hz luftgekiihlt Kaskadenki‘ihlung, FCKW- und H-FCKW-freies Kéltemittel, ohne Vakuumpumpe, Tischaushrung, integrierte Grundplatte zum direkten Aufsetzen von Trocknungskammern bzw. Zubehér mit einem Durchmesser von 300 mm, Eiskondensator, Eiskon 1 * 1 ST
Catalog # CHRS102371
Supplier: CHRIST MARTIN
Frequently Bought Together