IGMF 30174 Induktiver Näherungsschalter Gehäuse M18x1, Gehäuselänge 80 mm, Material 1.4571/PTFE, Schaltabstand 5 mm b, Versorgungsspannung 24 VDC, 2- Leiter DC Schließer, Temperaturbereich - 25°...+120°C, 10 m FEP-Kabel [S30174] ANMERKUNG: Sonderfert 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30174
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together