Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Slovenia
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Elektrode LF SET, Gerät: wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit Datenlogger Messsonde: LF 425, Messbereich 0...1000 mS/cm 1 * 1 items
Catalog # GRSG602755
Supplier:
Greisinger
Expand image
Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Elektrode LF SET, Gerät: wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit Datenlogger Messsonde: LF 425, Messbereich 0...1000 mS/cm 1 * 1 items
Catalog # GRSG602755
Supplier:
Greisinger
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Supplier: HEATHROW
VWR®, Nitrile Gloves
Supplier: VWR Collection
VWR® Facial Tissues
Supplier: VWR Collection
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC instruments
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., gradient grade for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Water, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrile Gloves
Supplier: VWR Collection
VWR®, Transfer Pipettes, High Performance
Supplier: VWR Collection
Acetonitrile, anhydrous (max. 0.003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Supplier: VWR Chemicals
Nitrile gloves, Kimtech™ Purple Nitrile™
Supplier: KIMBERLY CLARK
VWR® Serological Pipette, Standard Line
Supplier: VWR Collection