Induktiver Analogsensor Typ: IGA 30025 Technische Kurzdaten: 1. Analogbereich : 0 ... 12 mm bündig auf Stahl (1.7131) min. Ø 30 mm 2. Wiederholgenauigkeit : < 1% 3. Temperaturgang : max. 10% vom Endwert 4. Umgebungstemperatur : -10 °C ... +60 °C 5. V 1 * 1 ST
Catalog # EGEES30025
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together