Mini-Reaktionsgefäßständer 2 in 1, rot, Aus PP. Mit 25 Stellplätzen für Reaktionsgefäße 1,5 / 2 ml oder Schraubgefäße bis 2 ml auf der einen und 16 Stellplätzen für PCR-Gefäße 0,2 / 0,5 ml auf der anderen Seite. Abmessungen: L 75 x B 65
Catalog # ROTHCXN7.1
Supplier: Roth Carl
Frequently Bought Together