Näherungsschalter IDT 105 GSP Durchmesser 105 mm Nennschaltabstand sn [mm] 80 nb Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 400 Kurzschlussschutz * Verpolungsschutz * Spannungsabfall [V] 2 Mindestlaststrom [mA] - Stromaufnahme [mA] 4 Schaltfreq 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31277
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together