SN 450/1-A4-GSP STRÖMUNGSWÄCHTER Ausführung: G ½ Gewinde, Länge Dorn mit Gewinde 48mm, Gewindelänge 29mm Erfassungsbereich: Wasser 1…150 cm/s Betriebsspannung: 24V DC Ausgang: PNP Schließer Sensorwerkstoff: 1.4571 Anzeige Strömung: LED-Zeile Schutzar 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11228
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together