MultiRAE Lite 5-Gas PID/O2/UEG/CO/H2S Pumpe, Akku Sensoren: PID: Photoionisations Sensor, Messbereich: 0-1000ppm UEG: katalytischer UEG-Sensor Methan, Messbereich: 0-100% UEG O2: Liquid Sauerstoff-Sensor, Messbereich: 0-30% 3 Jahre Garantie CO: elek 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A2C112S020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together