Strömungssensor SDN 552-3 GPP Medium: Wasser /Glykol (0, 5, ..., 25, 30%) Arbeitsbereich: (L/min] 4...40 Rohraußendurchmesser: [mm] 18 Rohranschluss: Schneidringverschraubung für Stahlrohre nach DIN 2391 / ISO 3304 Ausgang: 2x PNP NC / NO, progr. Bet 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11295
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together