ContactUsLinkComponent
Näherungsschalter IGMP 05 GSP Nennschaltabstand sn [mm]: 5 b (bündig) Betriebsspannung [V]: 10...30 DC Schaltstrom [mA]: 200 Kurzschlussschutz: * Überstromauslösung [mA]: 230 Verpolungsschutz: * Spannungsabfall max. [V]: 2 Mindestlaststrom [mA]: - St 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31147
Näherungsschalter IGMP 05 GSP Nennschaltabstand sn [mm]: 5 b (bündig) Betriebsspannung [V]: 10...30 DC Schaltstrom [mA]: 200 Kurzschlussschutz: * Überstromauslösung [mA]: 230 Verpolungsschutz: * Spannungsabfall max. [V]: 2 Mindestlaststrom [mA]: - St 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31147
Frequently Bought Together