ContactUsLinkComponent
Durchflußsensor SDN 522/4 GAA Medium Wasser Erfassungsbereich Durchfluß Wasser: 10...100 l/min Temperatur: 0...+90 °C Last RL: 200...500 Ohm Betriebsspannung: 24 V Gleichstrom +/- 10 % Stromaufnahme: 100 mA Umgebungstemperatur: 0...+60°C Mediumtemper 1 * 1 ST
  EGEEP11335
Durchflußsensor SDN 522/4 GAA Medium Wasser Erfassungsbereich Durchfluß Wasser: 10...100 l/min Temperatur: 0...+90 °C Last RL: 200...500 Ohm Betriebsspannung: 24 V Gleichstrom +/- 10 % Stromaufnahme: 100 mA Umgebungstemperatur: 0...+60°C Mediumtemper 1 * 1 ST
  EGEEP11335
Frequently Bought Together