Strömungssensor SDN 554/3 GPP Medium Wasser / Glyokol 0, 5, ..., 25, 30% Arbeitsbereich [l/min] 4...40 Rohraußendurchmesser [mm] 18 Rohranschluss Schneidringverschraubung für Stahlrohre nach DIN 2391 / ISO 3304 Betriebsspannung [V] 24 DV +/- 10% Stro 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11318
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together