ContactUsLinkComponent
WEISS Norm: EN 388 Träger: 60% Baumwolle/40% Polyester, weiß Beschichtung: Vinyl-Noppen, schwarz - Profi-Qualität - Grobstrick, nahtlos/ 7G - schwarze Grip-Noppen auf der Innenhandfläche und dem Handrücken - sehr gute Passform und sicherer Griff - at 1 * 240 PAAR
Catalog # FELD0362/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
WEISS Norm: EN 388 Träger: 60% Baumwolle/40% Polyester, weiß Beschichtung: Vinyl-Noppen, schwarz - Profi-Qualität - Grobstrick, nahtlos/ 7G - schwarze Grip-Noppen auf der Innenhandfläche und dem Handrücken - sehr gute Passform und sicherer Griff - at 1 * 240 PAAR
Catalog # FELD0362/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together