ContactUsLinkComponent
POLYACRYL / LATEX / LATEX, SCHWARZ/BLAU Norm: EN 388, EN 511 Träger: Polyacryl, schwarz l. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0241/9
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
POLYACRYL / LATEX / LATEX, SCHWARZ/BLAU Norm: EN 388, EN 511 Träger: Polyacryl, schwarz l. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, dunkelblau 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0241/9
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together