Blau / Schwarz Norm: EN 388 Träger: 70% Baumwolle, 30% Elasthan, blau Beschichtung: Latexschaum, schwarz - Premium-Qualität - Feinstrick, nahtlos/ 13G - Latexschaum-Innenhandbeschichtung - 2-Lagen-Träger - Flüssigkeitsabweisend - innen angeraut, gute 1 * 120 PAAR
FELD0239/9
Frequently Bought Together