ContactUsLinkComponent
Polygard II CO2 Gasart: Kohlendioxid Sensorelement: NDIR, Diffusion Messbereich: 0-5 vol. % Erwartete Lebensdauer: bis zu 15 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -35° bis +40°C integrierte Heizung Druckbereich: Atmosphäre +-30% ( 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMC2AI1164B0
Polygard II CO2 Gasart: Kohlendioxid Sensorelement: NDIR, Diffusion Messbereich: 0-5 vol. % Erwartete Lebensdauer: bis zu 15 Jahre unter normalen Umweltbedingungen Temperaturbereich: -35° bis +40°C integrierte Heizung Druckbereich: Atmosphäre +-30% ( 1 * 1 ST
Catalog # SNSTMC2AI1164B0
Frequently Bought Together