ContactUsLinkComponent
Stopplaufüberwachung von Transportbändern Der Schaltausgang öffnet sobald der Sensor mit weniger als 60 Impulsen/min. betätigt wird. Bei Dauerbetätigung ist der Schaltausgang dauernd geöffnet. Technische Daten: 1. Schaltpunkt: 5 mm bündig 2. Betrieb 1 * 1 ST
Catalog # EGEES74602
Stopplaufüberwachung von Transportbändern Der Schaltausgang öffnet sobald der Sensor mit weniger als 60 Impulsen/min. betätigt wird. Bei Dauerbetätigung ist der Schaltausgang dauernd geöffnet. Technische Daten: 1. Schaltpunkt: 5 mm bündig 2. Betrieb 1 * 1 ST
Catalog # EGEES74602
Frequently Bought Together