ST 521/2 KH STRÖMUNGSWÄCHTER 10m Ausführung: G ½ Erfassungsbereich Flüssigkeiten cm/s: 1…300 Erfassungsbereich Luft/Gas m/s: 1…40 Sensorlänge mm: 80 Mediumtemperatur °C: Flüssigkeiten +10…160, Luft/Gas +10…+135 Temperaturgradient K/min: Flüssigkeiten 1 * 1 ST
EGEEP11261/10M
ST 521/2 KH STRÖMUNGSWÄCHTER 10m Ausführung: G ½ Erfassungsbereich Flüssigkeiten cm/s: 1…300 Erfassungsbereich Luft/Gas m/s: 1…40 Sensorlänge mm: 80 Mediumtemperatur °C: Flüssigkeiten +10…160, Luft/Gas +10…+135 Temperaturgradient K/min: Flüssigkeiten 1 * 1 ST
EGEEP11261/10M
Frequently Bought Together