SL 645 XP BLUE ESD SI-SCHUH H-S3 36 Weite 12 EN ISO 20345 S3 SRC :XP metallfreie Durchtritthemmung :Waterproofleder :alu-tec Aluminiumkappe :3D-Dämpfungssystem :aktiv-X Funktionsfutter :ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) :carbonfaserverstärkter Spi 1 * 1 PAAR
ATLA57736/W12
Frequently Bought Together