MultiRAE Lite 5-Gas, CO2/O2/UEG, Pumpe, Akku 3-Gas-Detektor als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messb 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C1E00020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together