ToxiRAE Pro Cl2 Text: 1-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, Sensor: Cl2: elektrochemischer Chlorsensor, Messbereich: 0-50ppm, Auflösung: 0 ,1ppm Alarme: optisch (weitwinkel), akustisch (90dB), vibration Alarmgrenzen einstellbar ( Passwortschutz). Autom 1 * 1 ST
Catalog # RAESG02-A613-100
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together