Strömungssensor STS 104 K 10M Kabel Erfassungsbereich [cm/s]: Wasser 1...100 / Öl 3... 200 Sensorlänge [mm] 40 Anschluss: Festkabel EX-Einsatzbereich Gas: Zone 0/1 / Staub: Zone 20 Zulassung: TÜV 98 ATEX 1298 X EX-Kennzeichnung: Gas: EX II 1/2 G EX i 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11143/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together