Induktiver Sensor IGMF 008 WS Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest Ausführung: M18, Länge 80mm, davon Gewinde 63mm Nennschaltabstand (mm): 7 nicht bündig Schaltausgang PNP: Schliesser Betriebsspannung (V): 20…250 AC Schaltstrom (mA): <400 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31073
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together