4-Gas-Warngerät Pumpe UEG/H2S/SO2/O2 4-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer ‚Kohlenmonoxid-Sensor 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA301023S0020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together