IGMF 05 GSP,M18X1,INDUKTIV, 5M Kabel Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest Ausführung: M18x1 M30, Länge 85mm, Länge mit Anschlusskabel 100mm Nennschaltabstand (mm): 05 bündig Schaltausgang PNP: Wechlser Betriebsspannung (V): 10…30 DC Schal 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP30701/5M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together