Vanillin NF
50 kg
SPCMVA130-50KGBL
: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
- :121-33-5
- :C₈H₈O₃
- :MFCD00006942
- :152.15 g/mol
- :13,09998
- :285 °C (1013 hPa)
- :∼82 °C
- :1.056 g/cm³ (20 °C)
- :153 °C
- :Ambient
- :204-465-2
- Assay:97% Min.
- Pk:50 kg