Orders LinkContactUsLinkComponent
Vanillin NF
Fiber drum, 12 kg
  SPCMVA130-12KG
Vanillin NF
  SPCMVA130-12KG
 :  121-33-5
Vanillin NF
Vanillin NF
Fiber drum, 12 kg
 :  121-33-5
2 590,00 €
1 * 12 kg
 :  4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
  •  :121-33-5
  •  :C₈H₈O₃
  •  :MFCD00006942
  •  :152.15 g/mol
  •  :13,09998
  •  :285 °C (1013 hPa)
  •  :∼82 °C
  •  :1.056 g/cm³ (20 °C)
  •  :153 °C
  •  :Ambient
  •  :204-465-2
  • Assay:
    97% Min.
  • Pack type:
    Fiber drum
  • Pk:
    12 kg