4Gas-Warngerät Pumpengerät UEG/CO/O2/PID Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: PID: Photoionisations-Sensor, Messbereich: 1-1000ppm Sonderheiten PID: 1 * 1 ST
RAESMAA3A2C12E0020
Frequently Bought Together