Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Phenylethanol USP
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 100 g
  SPCMP1058-100GM
2-Phenylethanol USP
  SPCMP1058-100GM
 :  60-12-8
2-Phenylethanol USP
Glass, amber, 100 g
 :  60-12-8
196,00 €
1 * 100 g
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
 :  Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
  •  :60-12-8
  •  :C₆H₅CH₂CH₂OH
  •  :MFCD00002886
  •  :122.17 g/mol
  •  :12,07370
  •  :432 °C (1013 hPa)
  •  :103…105 °C
  •  :1.02 g/cm³ (20 °C)
  •  :102 °C
  •  :Ambient
  •  :200-456-2
  •  :2810
  •  :6.1,III
Documents
  • Pack type:
    Glass, amber
  • Pk:
    100 g