ContactUsLinkComponent
PolyGard®-II Digital-Gas-Controller-06, RS 485 / DGC06, 0 x Erweiterungsmodul, 4 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, Netzteil 6.5A, ohne MainBus Schnittstelle, ohne Netzstörblinkleuchte, mit Warnsummer, mit Data Lo 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC06203011000
PolyGard®-II Digital-Gas-Controller-06, RS 485 / DGC06, 0 x Erweiterungsmodul, 4 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, Netzteil 6.5A, ohne MainBus Schnittstelle, ohne Netzstörblinkleuchte, mit Warnsummer, mit Data Lo 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC06203011000
Frequently Bought Together