4-Gas-Warngerät Pumpengerät UEG/NO/CO/O2 Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: Katalytischer-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL Sonderheiten 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA300C124E020
Supplier: RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together