Inline-Strömungswächter SDN 10667 Betriebsspannung: 24 VDC +/- 10 % Stromaufnahme: < 50 mA Ausgang: Analog 4...20 mA, nicht linear Temperaturbereich Umgebung: 5...50°C Innendurchmesser Sensor: 3,6mm Aussendurchmesser Anschluß: 6 mm Arbeitsbereich Was 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10667
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together