Inspektionsspiegel mit Licht, Durchmesser 35 cm Spiegelfläche 35cm Durchmesser, Material Acryl, Rahmen: Höhe 1.5cm / Durchmesser 37cm, Nettogewicht 1.4kg, Teleskoparm ausziehbar von 40 - 110cm, Beleuchtung 6 LED – Lampen, Blockbatterie 9V 1 * 1 ST
Catalog # IBSAIS-L_35
Supplier: IBS Stock Items
Frequently Bought Together